Få mere at vide
Heinz Herenz Forsideglas Boro ØKONOMI
Artikelnummer. 30158518
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30158518 22 x 50 mm
30158382 22 x 22 mm
30158438 22 x 60 mm
30158441 20 x 20 mm
30158367 24 x 32 mm
30158415 22 x 32 mm
30158390 22 x 40 mm
30158499 18 x 18 mm
30158484 24 x 24 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30158518 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1052263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.80 DKK
    293.14 DKK / Pakke med 1000
    Spare 122.66 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Dækglas ØKONOMI.
  • Dækglas Boro ØKONOMI
  • Størrelse 1 (0,13 til 0,16 mm)
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Rektangel
Materiale Borosilikatglas
Bredde (metrisk) 22 mm
Tykkelse (metrisk) 0,13 til 0,16 mm
Dimensioner (L x B) 22 x 50 mm
Sterilitet Ikke-steril