Få mere at vide
Heinz Herenz Forsidebriller Boro
Artikelnummer. 30158381
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30158381 24 x 50 mm
30158444 24 x 60 mm
30158317 24 x 40 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30158381 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1052463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 DKK
    309.41 DKK / Pakke med 1000
    Spare 152.59 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overdækningsbriller.
  • Overtagsbriller Boro
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Rektangel
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 50 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) 0,13 til 0,16 mm
Dimensioner (L x B) 24 x 50 mm
Sterilitet Ikke-steril