Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Dækglas til hæmocytometre
Artikelnummer. 10647293
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
0,4 mm
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk)
10647293 0,4 mm
1 options
Artikelnummer. 10647293 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 40415710
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Forhindrer farveforvrængning på grund af supertransparent og farveløs konstruktion. Karl Hecht™ Assistent™ Dækglas til hæmocytometre har et brydningsindeks.
  • Fremragende fladhed
  • Høj spektral transmission
  • Optimal modstand mod kemiske angreb
  • Lave niveauer af indeslutninger, striber, bobler, striber osv.
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Tykkelse (metrisk) 0,4 mm
Til brug med (udstyr) Til hemacytometer