Få mere at vide
Hirschmann™ Dækglas til mikroskopi
Artikelnummer. 13178159
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13178159 22 x 50 mm Pakke med 1000
10062481 18 x 18 mm -
10650193 24 x 24 mm -
13168159 22 x 40 mm -
13128159 22 x 22 mm -
13198159 24 x 32 mm -
13230480 24 x 50 mm -
13158159 22 x 32 mm -
10531942 20 x 20 mm Pakke med 1000
10165831 15 x 15 mm Pakke med 1000
13118169 24 x 46 mm -
13128169 24 x 48 mm -
13188159 22 x 60 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 13178159 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 8000111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00 DKK
    643.13 DKK / Pakke med 1000
    Spare 86.87 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bevar og beskyt prøver på objektglas. Hirschmann Instruments™ Dækglas til mikroskopi er fremstillet af kvalitetsglas og kommer i en række dimensioner.
  • 0,13-0,17 mm tykkelse
  • Acc. til DIN 58 884, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 22 x 50 mm
Certificeringer CE, DIN 58884, IVD 98/79 EC