Få mere at vide
Hirschmann™ Dækglas til mikroskopi
Artikelnummer. 10650193
Dimensioner (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10650193
Brand: Hirschmann™ 8000105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bevar og beskyt prøver på objektglas. Hirschmann Instruments™ Dækglas til mikroskopi er fremstillet af kvalitetsglas og kommer i en række dimensioner.
  • 0,13-0,17 mm tykkelse
  • Acc. til DIN 58 884, CE iflg. IVD 98/79 EF
  • Leveres i pakker af 1000 stk
  • Med partinummer på emballagen
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 24 x 24 mm
Certificeringer CE, DIN 58884, IVD 98/79 EC