Få mere at vide
Hirschmann™ Dækglas til mikroskopi
Dimensioner (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- 0,13-0,17 mm tykkelse
- Acc. til DIN 58 884, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dækglas |
| Tykkelse (metrisk) | #1 (0,13 til 0,16 mm) |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 mm |
| Certificeringer | CE, DIN 58884, IVD 98/79 EC |