Få mere at vide
Heinz Herenz Cover Glasses
Beskrivelse
- Cover glasses
- Size 1 (0.13 to 0.16 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Coverslip |
| Form | Square |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Længde (metrisk) | 22 mm |
| Bredde (metrisk) | 22 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.13 to 0.16 mm |
| Dimensioner (L x B) | 22 x 22 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Single-use |