Få mere at vide
Heinz Herenz Cover Glasses
Artikelnummer. 30158497
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30158497 22 x 22 mm
30158408 18 x 18 mm
30158489 22 x 32 mm
30158436 24 x 32 mm
30158474 24 x 40 mm
30158517 22 x 40 mm
30158413 24 x 60 mm
30158394 24 x 24 mm
30158447 20 x 20 mm
30158399 22 x 60 mm
30158314 24 x 50 mm
30158363 22 x 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30158497 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1052201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cover glasses.
  • Cover glasses
  • Size 1 (0.13 to 0.16 mm)
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Square
Materiale Borosilicate Glass
Længde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) 22 mm
Tykkelse (metrisk) 0.13 to 0.16 mm
Dimensioner (L x B) 22 x 22 mm
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use