Få mere at vide
Heinz Herenz Dækglas
Artikelnummer. 30158394
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30158394 24 x 24 mm
30158408 18 x 18 mm
30158489 22 x 32 mm
30158436 24 x 32 mm
30158474 24 x 40 mm
30158517 22 x 40 mm
30158413 24 x 60 mm
30158447 20 x 20 mm
30158399 22 x 60 mm
30158314 24 x 50 mm
30158497 22 x 22 mm
30158363 22 x 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30158394 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1052401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.35 DKK
    223.08 DKK / Pakke med 1000
    Spare 120.27 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Overdækningsbriller.
  • Dækglas
  • Størrelse 1 (0,13 til 0,16 mm)
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 24 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) 0,13 til 0,16 mm
Dimensioner (L x B) 24 x 24 mm
Sterilitet Ikke-steril