Få mere at vide
Heinz Herenz Dækglas
Beskrivelse
- Dækglas
- Størrelse 1 (0,13 til 0,16 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Coverslip |
| Form | Firkant |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 24 mm |
| Bredde (metrisk) | 24 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0,13 til 0,16 mm |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 24 mm |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |