Beskrivelse
Gashætter
- Tillad kontrol over atmosfæren omkring prøven
- Forbedre temperaturens ensartethed og reducere energiforbruget
- Poleret rustfrit stål med plastik gasfitting
- Hvert bad vil rumme 1 stor emhætte eller 2 små emhætter
- Forbedret hængslet design understøtter åben lågkonfiguration og nem afmontering af låget
- Plads til højere laboratorieartikler med udvidet højde
- Polycarbonat og rustfrit stål modeller tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gavldæksel i rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Præcision 10L almindelige vandbade |
| Type | Gavldæksel |
| Materiale | Rustfrit stål |