Få mere at vide
Fisherbrand™ Dæksel til almindeligt vandbad
Artikelnummer. 15305897 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Præcision 10L almindelige vandbade
Præcisions 2L og 5L generelle vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15305897
Brand: Fisherbrand™ GPSSL05
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Betræk er til brug med Shallow-Form Shaking Water Baths.
Gashætter
  • Tillad kontrol over atmosfæren omkring prøven
  • Forbedre temperaturens ensartethed og reducere energiforbruget
  • Poleret rustfrit stål med plastik gasfitting
  • Hvert bad vil rumme 1 stor emhætte eller 2 små emhætter
Gavldæksler
  • Forbedret hængslet design understøtter åben lågkonfiguration og nem afmontering af låget
  • Plads til højere laboratorieartikler med udvidet højde
  • Polycarbonat og rustfrit stål modeller tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gavldæksel i rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Præcisions 2L og 5L generelle vandbade
Type Gavldæksel
Materiale Rustfrit stål