Få mere at vide
Fisherbrand™ Dæksel til gammastrålingssikker blok
Artikelnummer. 12377137 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
Blokmål: 3,5 x 14 x 5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12377137 Blokmål: 3,5 x 14 x 5 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 12377137
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Giver strålebeskyttelsesafskærmning til brug i laboratorier.
  • Gennemsigtig afskærmning
  • Konstrueret af akryl giver nem fremstilling og fremstillingsevne
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) Blokmål: 3,5 x 14 x 5 cm
Til brug med (applikation) Gammastrålingsikker
Produkttype Dæksel til blok
Materiale Akryl