Få mere at vide
Miele Professional™ Dække
Artikelnummer. 10724333 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (metrisk) unitSize
10724333 200 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10724333 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3810200
Et 13 låg til fastgørelse af sarte vasketing
  • Låg i rustfrit stål
  • 1 mm wire, 8 mm maskestørrelse, 4 mm rammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Dække
Farve Rustfrit stål
Dybde (metrisk) 320 mm
Højde (metrisk) 20 mm
Bredde (metrisk) 200 mm