Få mere at vide
3M™ Koblingsstik
Artikelnummer. 12364679 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1/4 in. BSP CEJN '342' regulators
1/4 tommer BSP Rectus 25 regulatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12364679 1/4 in. BSP CEJN '342' regulators Hver
12374679 1/4 tommer BSP Rectus 25 regulatorer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12364679 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000042675
Tekniske data
Produkttype Coupling
Til brug med (applikation) Connect compressed air supply tubes to air regulators
Til brug med (udstyr) 1/4 in. BSP CEJN '342' regulators
Mængde 1 Ea.