Få mere at vide
Sonics Materials Kobler
Artikelnummer. 10485922
Diameter (metrisk):
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10485922
Brand: Sonics Materials 6300421
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust og pålidelig del af en trinvis mikrotip/probe-samling, der skrues ind i konverteren i stedet for sonden.
    • Trindelt mikrotip/probe-samling
    • Kobling - 33/4 tommer. (95 mm)
    • Den trinformede mikrospids/probe-samling, som består af to dele, kobleren (standard eller omvendt) og mikrospidsen eller sonden, skrues ind i konverteren i stedet for sonden
    • I stand til at nå ind i smallere kar end den tilspidsede mikrospids, kan den trinformede mikrospidssamling behandle volumener så små som 150μ l
    • Microtips er fremstillet af titanlegering Ti-6Al-4V og kan autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Kobler
Diameter (metrisk) 2 mm
Længde (metrisk) 9.5 mm
Emballagemængde 1 stk.