Få mere at vide
Hirschmann™ Tællekamre Dobbelt net-kendelse
Artikelnummer. 10638902
Skift visning
Oversigt:
Tællekammer iflg. til Bürker
Tællekammer iflg. til Nageotte
Tællekammer iflg. til Thomas
Tællekammer iflg. til Thomas - ny
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
10638902 Tællekammer iflg. til Thomas
10448851 Tællekammer iflg. til Thomas - ny
10521412 Tællekammer iflg. til Nageotte
10438701 Tællekammer iflg. til Bürker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10638902 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 8100105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    533.00 DKK
    470.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.96 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Letter hurtig og nem bestemmelse af cellekoncentration i væskeprøver. Hirschmann™ Tællekamre fås i en række forskellige dybder for at passe til en række systemer.
  • Dobbelt net kendelse
  • Inklusiv 2 dækglas til hemacytometer
  • CE iflg. IVD 98/79 EF
Certificeringer
CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Produkttype Tællekamre, dobbelt net-udslag
Oversigt Tællekammer iflg. til Thomas
Mængde 1 hver
Dybde (metrisk) 0.1 mm
Inkluderer 2 dækglas til hæmacytometer