Få mere at vide
Hirschmann™ Tællekamre
Produkttype:
Tællekamre, dobbelt net-lineal, lyst til foret
Tællekamre, dobbelt netlineal, med klemmer
Tællekamre, dobbelt netlineal, med klemmer, lyse til foret
Oversigt:
Tællekammer iflg. til Bürker
Tællekammer iflg. til Fuchs-Rosenthal
Tællekammer iflg. til Nageotte
Tællekammer iflg. til Neubauer
Tællekammer iflg. til Neubauer - forbedret
Tællekammer iflg. til Thomas
Tællekammer iflg. til Thomas - ny
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dobbelt net kendelse
- Inklusiv 2 dækglas til hemacytometer
- CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tællekamre, dobbelt netlineal, med klemmer, lyse til foret |
| Oversigt | Tællekammer iflg. til Bürker |
| Mængde | 1 hver |
| Dybde (metrisk) | 0.1 mm |
| Certificeringer/compliance | CE iflg. IVD 98/79 EF |
| Inkluderer | 2 dækglas til hæmacytometer |