Få mere at vide
Hirschmann™ Tællekamre
Artikelnummer. p-8013423
Produkttype:
Tællekamre, Bright foret med klemmer; Neubauer-forbedret
Tællekamre, Lyst foret; Neubauer-forbedret
Tællekamre, Neubauer
Tællekamre, Neubauer-forbedret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10315421
Brand: Hirschmann™ 8100204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter hurtig og nem bestemmelse af cellekoncentration i væskeprøver. Hirschmann Instruments™ Tællekamre fås i en række forskellige dybder for at passe til en række systemer.
  • Dobbelt net kendelse
  • Fås med lyse foret eller ej, med eller uden klemmer
  • Inkluderer 2 dækglas til hæmocytometer
  • CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Produkttype Tællekamre, Lyst foret; Neubauer-forbedret
Mængde 1 Hver
Dybde (metrisk) 0.1 mm
Inkluderer 2 hæmocytometer glasdæksler