Få mere at vide
Hirschmann™ Tællekamre
Artikelnummer. 10794873
Skift visning
Produkttype:
Tællekamre, Bright foret med klemmer; Neubauer-forbedret
Tællekamre, Lyst foret; Neubauer-forbedret
Tællekamre, Neubauer
Tællekamre, Neubauer-forbedret
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10794873 Tællekamre, Neubauer-forbedret -
10315421 Tællekamre, Lyst foret; Neubauer-forbedret -
10200872 Tællekamre, Neubauer Hver
10527831 Tællekamre, Bright foret med klemmer; Neubauer-forbedret -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10794873 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 8100104
 Begrænset vare
På lager
Letter hurtig og nem bestemmelse af cellekoncentration i væskeprøver. Hirschmann Instruments™ Tællekamre fås i en række forskellige dybder for at passe til en række systemer.
  • Dobbelt net kendelse
  • Fås med lyse foret eller ej, med eller uden klemmer
  • Inkluderer 2 dækglas til hæmocytometer
  • CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Produkttype Tællekamre, Neubauer-forbedret
Mængde 1 Hver
Dybde (metrisk) 0.1mm
Inkluderer 2 hæmocytometer glasdæksler