Få mere at vide
Hirschmann™ Tællekamre
Description
- Dobbelt net kendelse
- Fås med lyse foret eller ej, med eller uden klemmer
- Inkluderer 2 dækglas til hæmocytometer
- CE iflg. IVD 98/79 EF
Specifications
Specifications
| Produkttype | Tællekamre, Lyst foret; Neubauer-forbedret |
| Mængde | 1 Hver |
| Dybde (metrisk) | 0.1 mm |
| Inkluderer | 2 hæmocytometer glasdæksler |