missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Marienfeld Superior™ McMaster tællekammer

Artikelnummer. 10666394
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
75 x 32 mm
127 x 26 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10666394

Brand: Marienfeld Superior™ 0611141

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Bruge Marienfeld Superior™ Mc Master tællekamre til optælling af ormeæg

  • Til optælling af ormeæg
  • Komplet sæt med dækglas

Tekniske data

Produkttype Tællekammer
Oversigt Med 3 tælleritter
Model- McMaster
Dimensioner (L x B) 127 x 26 mm
Dybde (metrisk) 1.5mm
Til brug med (applikation) Velegnet til flydende medier
Inkluderer Med dækglas
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.