Få mere at vide
Marienfeld Superior™ McMaster tællekammer
Dimensioner (L x B):
75 x 32 mm
127 x 26 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til optælling af ormeæg
- Komplet sæt med dækglas
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tællekammer |
| Oversigt | Med 2 tælleritter |
| Model- | McMaster |
| Mængde | 1 |
| Dimensioner (L x B) | 75 x 32 mm |
| Dybde (metrisk) | 1.5mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til faste medier |
| Inkluderer | Med dækglas |