Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Tællekammer Howard
:
22 mm OD
Beskrivelse
- Howard tællekammer til undersøgelse af frugtsaft
- Fremstillet af glas
- Kammerets dybde er 0,1 mm± 2 %
- Forskellige dækglas til rådighed, bestil venligst separat
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tællekammer |
| Oversigt | Howard uden at tælle linjer |
| Materiale | Specielt optisk glas |
| CE-godkendt | Nej |
| Dybde (metrisk) | 0.1 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm inv. |