Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Tællekammer med Dark Line Double Net Ruling
Artikelnummer. 15817045
Skift visning
Inkluderer:
To dækglas 20 x 26 mm og to klemmer
Artikelnummer. Inkluderer
15817045 To dækglas 20 x 26 mm og to klemmer
1 options
Artikelnummer. 15817045 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 0640211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.63 DKK
    355.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 107.61 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Marienfeld Superior™ Tællekammer med dobbelt net-udslag er præcise måleinstrumenter til undersøgelse af cellesuspensioner
  • Præcis måleinstrument til bestemmelse af antallet af partikler i væsker
  • Fremstillet af specielt optisk glas
  • Udstyret med to gitter
  • Med 2 hæmacytometer dækglas 20x26 mm
  • Individuelt pakket i en gennemsigtig plastkasse, 10 æsker i en karton
Tekniske data
Produkttype Tællekammer, Mørk streg
Grid Type Burker
Oversigt CE-mærket (IVD)
Cellestørrelse 0,0025 mm 2
Materiale Specielt optisk glas
Mængde 1
Dybde (metrisk) 0.1 mm
Inkluderer To dækglas 20 x 26 mm og to klemmer