Få mere at vide
Corning™ Tællekammer for Corning Celletæller
Artikelnummer. 17740789 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10μ L (ca.) pr Kammer
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17740789 10μ L (ca.) pr Kammer
1 options
Artikelnummer. 17740789 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 480202
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Engangstælleramre er sammensat af to 10μ L kamre. Designet til at optimere celletællegennemløbet ved at sammenkæde hastighed og datanøjagtighed i dine daglige pattedyrcellekultureksperimenter.
  • Engangstælleramre er sammensat af to 10μ L kamre
  • Optimer celletællingens gennemløb ved at sammenkæde hastighed og datanøjagtighed i dine daglige pattedyrcellekultureksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tællekammer
Kapacitet (metrisk) 10μ L (ca.) pr Kammer
Engangs Engangsbrug
Mængde 1/Pk.
Dybde (metrisk) 0.1 mm
Til brug med (udstyr) Corning Celletæller
Inkluderer 2 kamre