Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Tællekammer med Bright Line Double Net Ruling
Artikelnummer. 15827045
Skift visning
Grid Type:
Burker
Neubauer
Neubauer Forbedret
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grid Type Pakningsstørrelse
15827045 Burker -
13444890 Neubauer Forbedret Hver
15748128 Neubauer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15827045 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 0640231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    729.59 DKK
    587.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.33 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Marienfeld Superior™ Tællekammer med dobbelt net-udslag er præcise måleinstrumenter til undersøgelse af cellesuspensioner
  • Præcis måleinstrument til bestemmelse af antallet af partikler i væsker
  • Fremstillet af specielt optisk glas
  • Udstyret med to gitter
  • Med 2 hæmacytometer dækglas 20x26 mm
  • Individuelt pakket i en gennemsigtig plastkasse, 10 æsker i en karton
Tekniske data
Produkttype Tællekammer, lys linje
Grid Type Burker
Oversigt CE-mærket (IVD)
Cellestørrelse 0,0025 mm 2
Materiale Specielt optisk glas
Mængde 1
Dybde (metrisk) 0.1 mm
Inkluderer To dækglas 20 x 26 mm og to klemmer