Få mere at vide
Hecht Karl™ Tællekammer
Artikelnummer. 10647564
Skift visning
Grid Type:
16 store 1 mm kvadratiske kvadrater med hver kvadrat opdelt i 16 mindre kvadrater hver med en sidelængde på 0,25 mm
Artikelnummer. Grid Type
10647564 16 store 1 mm kvadratiske kvadrater med hver kvadrat opdelt i 16 mindre kvadrater hver med en sidelængde på 0,25 mm
1 options
Artikelnummer. 10647564 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 40449712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.35 DKK
    515.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 310.93 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Produkttype Fuchs-Rosenthal Tællekammer
Grid Type 16 store 1 mm kvadratiske kvadrater med hver kvadrat opdelt i 16 mindre kvadrater hver med en sidelængde på 0,25 mm
Til brug med (applikation) Almindeligvis brugt til at tælle celler i cerebrospinalvæske