Få mere at vide
Corning™ Tællekammer
Artikelnummer. 15968746 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Grid Type:
Gridless
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Grid Type Pakningsstørrelse
15968746 Gridless Hver
1 options
Artikelnummer. 15968746 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 480200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    1047.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.72 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Corning tællekammer er et genanvendeligt tælleglas af glasceller til Corning celletæller.
Dette gridless objektglas har en 0,1 mm dybde på samme måde som et Neubauer hemocytometer og leveres som standard med to højkvalitets dækglas. Disse objektglas har et hak til nem læsning af cellesuspension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grid Type Gridless
Dybde (metrisk) 0.1 mm
Til brug med (udstyr) Corning™ Celletæller