Få mere at vide
Corning™ Tællekammer, 0,2 mm
Artikelnummer. 17797014 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
0.2 mm
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
17797014 0.2 mm
1 options
Artikelnummer. 17797014 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 480201
Forventet forsendelse: 06-04-2027
Genanvendelig tællerglas til brug sammen med Corning™ Celletæller. Denne gridless rutsjebane har en 0,1 eller 0,2 mm dybde og leveres som standard med to højkvalitets dækglas. Disse objektglas har et hak til nem læsning af cellesuspension.
  • Fremstillet af genanvendeligt glas
  • Gridless
  • 0,2 mm dybde
  • Indeholder to dækglas af høj kvalitet
  • Har et hak til nem læsning af celleophæng
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tællekammer
Materiale Glas
Volumen (metrisk) Virker 20μ L
Dybde (metrisk) 0.2 mm
Til brug med (udstyr) Corning™ Celletæller
nr. pr. pakke 1 Pk.