Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ Celletællekammer-dias
Artikelnummer. 31781208
Skift visning
Type:
Genanvendelig slide
Objektglas til celletællingskammer
Inkluderer:
Ingen plet
No Stain
SafeCount Plet
Trypanblå farve
Mængde:
1 enhed
1250 slides, 100 ml flaske
2500 slides, 100 ml flaske
50 objektglas
50 slides, 2 x 1 ml ampuller
500 slides, 20 x 1 ml hætteglas
5000 slides, 2 x 100 ml flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2500
Pakke med 50
Pakke med 500
Pakke med 5000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Inkluderer Mængde Pakningsstørrelse
31781208 Objektglas til celletællingskammer SafeCount Plet 50 slides, 2 x 1 ml ampuller -
15311986 Genanvendelig slide No Stain 1 enhed -
11544596 Objektglas til celletællingskammer Ingen plet 50 objektglas Hver
10399053 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 50 slides, 2 x 1 ml ampuller Pakke med 50
12098489 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 500 slides, 20 x 1 ml hætteglas Pakke med 500
12157220 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 1250 slides, 100 ml flaske -
12167220 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 2500 slides, 100 ml flaske Pakke med 2500
10665865 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 5000 slides, 2 x 100 ml flasker Pakke med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31781208 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A40008469
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Countess Cell Counting Chamber Slides er bekvemt pakket til brug med Countess Automated Cell Counters. Hver engangs- og genanvendelig slide har to lukkede kamre.
Grevindens kammerslides er designet til brug med Countess 3 og 3FL automatiske celletællere.
De engangs Countess Cell Counting Chamber Slides tilbyder bekvemmelighed ved automatiseret celletælling til behandling af flere celleprøver, travle cellekulturfaciliteter og nem bortskaffelse af forurenede eller farlige prøver. De eliminerer også risikoen for forurening fra restprøver. Efter brug kan Countess-slides bortskaffes som standard biohazard-affald. I modsætning til et hæmatometer er der ikke behov for at rense Countess-præparater før eller efter brug.
Hver grevindende celletælling Chamber Slide har to separate, lukkede kamre til at tælle én prøve i dublet eller to forskellige prøver. Celleoptælling foregår centralt i tællekammeret. Det talte volumen er 0,4 μl, hvilket svarer til at tælle fire 1-mm2 kvadrater i et standard hæmatometer.
Countess' automatiserede celletæller fungerer i tre enkle trin:
  • Bland 10 μl prøve med 10 μl trypanblå bejdse eller andet ønsket reagens, inklusive ReadyCount™ pletter, og pipetér i en engangs Countess kammerslide
  • Indsæt objektglasset i instrumentet
  • Tryk på 'Tæl'
Det er det —Få det samlede celleantal, procent levedygtige celler og den gennemsnitlige cellestørrelse på så lidt som 30 sekunder.
Countess Cell Counting Chamber Slides inkluderer to hætteglas med trypanblå til lysfelt-automatiseret celletælling og levedygtighedsanalyse (Kat. nr. C10228, C10312, C10314, C10313 og C10315). Slides kan også købes som 1 kasse med 50 slides uden trypan blue (Cat. Nej. C10283) til brug med andre bejdser såsom de ReadyCount fluorescerende pletter. De trypanblå hætteglas kan også købes uden dias (Cat. Nr. T10282).
Trypan-blåfarvning er en langvarig og udbredt metode til at måle cellulær levedygtighed ved at identificere døde celler. Levende celler med intakte membraner udelukker farvestoffet, mens døde celler med kompromitterede membraner bliver farvede, hvilket muliggør differentiering og optælling af levende og døde celler for at vurdere cellernes levedygtighed. Trypan blå-farvning er metoden, der anvendes af Countess-familien af automatiserede celletællere til celletælling, og denne 0,4% trypanblå opløsning har den korrekte koncentration til brug på disse instrumenter.
Bemærk: Udfældninger er ret almindelige i trypanblå og øges typisk med opbevaringstid og frysning. De tre metoder nedenfor kan hjælpe med at minimere trypanblå udfældning i dine celleoptællingsprøver:
  • Steril filtrering af trypanblåt ved hjælp af 0,3 mikron-filter
  • Centrifugering eller passiv bundfældning (undgå at blande eller hvirvle trypan-stamopløsninger)
  • Forsigtig opvarmning af 1-ml trypan-opløsningen til 37 °C i 10 minutter
Grevindens engangsglasholderen bruges til at holde grevindens engangsslides. Den er designet til brug med Countess II FL, Countess 3 og Countess 3 FL automatiserede celletællere og er inkluderet med disse celletællere. En erstatning for Countess engangsholderen (Kat. Nej. AMEP4745) kan købes separat. Denne Countess engangs slide holder er ikke kompatibel med Countess Reusable Slide (Cat. Nr. A25750).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektglas til celletællingskammer
Til brug med (udstyr) Grevinde 3/3FL Automatiske Celletællere
Mulighed for kobling Dødcellefarve
Inkluderer SafeCount Plet
Indhold og opbevaring 50 PK. Kammerslides og SafeCount (Kat. Nr. A40008024), opbevares ved stuetemperatur
Mængde 50 slides, 2 x 1 ml ampuller