Beskrivelse
Grevinde Genanvendelige Slide tilbyder et grønnere og omkostningseffektivt alternativ til automatiseret celletælling med engangsobjektglas og er designet til brug med Countess II FL, Countess 3 og Countess 3 FL automatiserede celletællere. Grevinde 3 og 3 FL genanvendelige objektglasholder holder grevinde genanvendelige objektglas og er inkluderet med Countess 3 og 3 FL automatiske celletællere (også kompatibel med grevinde II FL).
Grevindens genanvendelige objektglas er et grønt og omkostningseffektivt alternativ til engangsglas til automatiseret celletælling. Det genanvendelige objektglas gør det muligt for forskere og cellekulturfaciliteter at reducere omkostningerne og generere mindre affald om året, hvilket gør det overkommeligt for laboratorier at automatisere deres celletælling. Det genanvendelige objektglas rengøres og tørres mellem tællingerne, ligesom med et hæmocytometer.
Hvert grevinde genanvendeligt objektglas har to kamre til at tælle en prøve i duplikat eller to forskellige prøver. Celletælling sker på et centralt sted i tællekammeret. Det talte volumen er 0,4μ L, det samme som at tælle fire 1 mm 2 firkanter i et standard hæmocytometer. Grevinde Genanvendelige Slide kan bruges med de automatiske celletællere Countess II FL, Countess 3 og Countess 3 FL.
Grevinde 3 og 3 FL genanvendelige objektglasholder er inkluderet med Countess 3 og 3 FL automatiske celletællere og er kompatibel med grevinde II FL. En ny Countess 3 og 3 FL genanvendelig objektglasholder (kat. nr. A48208) kan købes separat. Specielle spændingsfjedre holder prøven sikkert, hvilket sikrer et gentaget synsfelt (FOV) og ensartede tællinger. Grevinde 3 og 3 FL genanvendelige objektglasholdere accepterer grevinde genanvendelige objektglas (kat. nr. A25750). Det er ikke kompatibelt med grevinde engangsglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektglasholder |
| Produktlinje | Countess |
| Kompatibilitet | Countess™ Genanvendeligt objektglas (kat. nr. A5750) |
| Til brug med (udstyr) | Grevinde II FL, grevinde 3& Grevinde 3 FL automatiserede celletællere |
| Indhold og opbevaring | Countess™ 3 og 3 FL genanvendelig objektglasholder, 1 hver |
| Mængde | 1 holder |