Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ Celletællekammer-dias
Beskrivelse
Grevindens kammerslides er designet til brug med Countess 3 og 3FL automatiske celletællere.
De engangs Countess Cell Counting Chamber Slides tilbyder bekvemmelighed ved automatiseret celletælling til behandling af flere celleprøver, travle cellekulturfaciliteter og nem bortskaffelse af forurenede eller farlige prøver. De eliminerer også risikoen for forurening fra restprøver. Efter brug kan Countess slides bortskaffes som standard biohazard-affald.
Countess Genanvendelige Slide er et grønt og omkostningseffektivt alternativ til engangspræparat til automatiseret celleoptælling. Det genanvendelige præparat gør det muligt for forskere og cellekulturfaciliteter at reducere omkostninger og generere mindre affald om året, hvilket gør det overkommeligt for laboratorier at automatisere deres celletællinger. Det genanvendelige præparat rengøres og tørres mellem tællingerne, ligesom med et hæmatometer.
Hver grevindende celletælling Chamber Slide har to separate, lukkede kamre til at tælle én prøve i dobbelte eller to forskellige prøver. Celletælling foregår centralt i tællekammeret. Det talte volumen er 0,4 μl, hvilket svarer til at tælle fire 1-mm2 kvadrater i et standard hæmocytometer.
Countess' automatiserede celletæller fungerer i tre enkle trin:
- Bland 10 μl prøve med 10 μl af en cellelevedygtighedsfarvning eller andet ønsket reagens, inklusive ReadyCount™ farvninger, og pipetter i en Countess-kammer slide
- Indsæt objektglasset i instrumentet
- Tryk på 'Tæl'
Det er det —Få det samlede celleantal, procent levedygtige celler og den gennemsnitlige cellestørrelse på så lidt som 30 sekunder.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektglas til celletællingskammer |
| Produktlinje | Countess |
| Til brug med (udstyr) | Grevinde automatiseret celletæller, trypanblå farve (kat.nr. T10282) |
| Inkluderer | Ingen plet |
| Indhold og opbevaring | • Countess™ Celletællingsglas, 1 x 50 objektglas Bemærk: Trypanblå farve er ikke inkluderet |
| Mængde | 50 objektglas |
Sikkerhed og håndtering
- Countess Cell Counting Chamber Slides and Holder, disposable
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: TRYPAN BLUE