Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ Celletællekammer-dias
Artikelnummer. 10399053
Skift visning
Type:
Genanvendelig slide
Objektglas til celletællingskammer
Inkluderer:
Ingen plet
No Stain
SafeCount Plet
Trypanblå farve
Mængde:
1 enhed
1250 slides, 100 ml flaske
2500 slides, 100 ml flaske
50 objektglas
50 slides, 2 x 1 ml ampuller
500 slides, 20 x 1 ml hætteglas
5000 slides, 2 x 100 ml flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2500
Pakke med 50
Pakke med 500
Pakke med 5000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Inkluderer Mængde Pakningsstørrelse
10399053 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 50 slides, 2 x 1 ml ampuller Pakke med 50
15311986 Genanvendelig slide No Stain 1 enhed -
31781208 Objektglas til celletællingskammer SafeCount Plet 50 slides, 2 x 1 ml ampuller -
11544596 Objektglas til celletællingskammer Ingen plet 50 objektglas Hver
12098489 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 500 slides, 20 x 1 ml hætteglas Pakke med 500
12157220 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 1250 slides, 100 ml flaske -
12167220 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 2500 slides, 100 ml flaske Pakke med 2500
10665865 Objektglas til celletællingskammer Trypanblå farve 5000 slides, 2 x 100 ml flasker Pakke med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10399053 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1032.00 DKK
    918.65 DKK / Pakke med 50
    Spare 113.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Countess Cell Counting Chamber Slides er bekvemt pakket til brug med Countess Automated Cell Counters. Hver engangs- og genanvendelig slide har to lukkede kamre.
Grevindens kammerslides er designet til brug med Countess 3 og 3FL automatiske celletællere.
Engangsobjektglas til Countess-celletællingskammer gør det nemt at foretage automatiseret celletælling til behandling af flere celleprøver, travle cellekulturfaciliteter og nem bortskaffelse af kontaminerede eller farlige prøver. De eliminerer også risikoen for kontaminering fra restprøver. Efter brug kan Countess-objektglas bortskaffes som almindeligt bioaffald. I modsætning til et hæmocytometer er det ikke nødvendigt at rengøre Countess-objektglas før eller efter brug.
Hvert objektglas fra Countess-celletællingskammer har to separate, lukkede kamre til tælling af en prøve i to eksemplarer eller to forskellige prøver. Celletælling sker på et centralt sted i tællekammeret. Det talte volumen er 0,4μ l, det samme som at tælle fire 1 mm 2 firkanter i et standard hæmocytometer.
Countess' automatiserede celletæller fungerer i tre enkle trin:
  • Bland 10μ l af prøven med 10μ l trypanblå farve eller andet ønsket reagens, inklusive ReadyCount™-farvninger og pipetter i et engangsobjektglas til Countess-kammeret
  • Indsæt objektglasset i instrumentet
  • Tryk på 'Tæl'
Det er det —Få det samlede celleantal, procent levedygtige celler og den gennemsnitlige cellestørrelse på så lidt som 30 sekunder.
Objektglas til Countess-celletællingskammer indeholder to hætteglas med trypanblåt til automatiseret celletælling i lysfelt og analyse af levedygtighed (kat. nr. C10228, C10312, C10314, C10313 og C10315). Objektglassene kan også købes som 1 kasse med 50 objektglas uden trypanblåt (kat. nr. C10283) til brug sammen med andre farvninger, f.eks. de fluorescerende ReadyCount-farvninger. De trypanblå hætteglas kan også købes uden objektglas (kat.nr. T10282).
Trypanblå farvning er en langvarig og meget brugt metode til at måle cellers levedygtighed ved at identificere døde celler. Levende celler med intakte membraner udelukker farvestoffet, mens døde celler med kompromitterede membraner bliver farvet, hvilket gør det muligt at skelne mellem og tælle levende og døde celler for at vurdere cellernes levedygtighed. Trypanblå farvning er den metode, som Countess-familien af automatiserede celletællere anvender til celletælling, og denne 0,4 % trypanblåopløsning er den korrekte koncentration til brug på disse instrumenter.
Bemærk: Bundfald er ret almindelige i trypanblåt og stiger typisk med opbevaringstid og frysning. De tre fremgangsmåder nedenfor kan hjælpe med at minimere trypanblåt bundfald i dine celletællingsprøver:
  • Steril filtrering af trypanblåt ved hjælp af 0,3 mikron-filter
  • Centrifugering eller passiv bundfældning (undgå at blande eller hvirvle trypan-stamopløsninger)
  • Forsigtig opvarmning af 1-ml trypan-opløsningen til 37°C i 10 minutter
Countess-engangsobjektglasholderen bruges til at holde engangsobjektglassene til Countess. Den er designet til brug med Countess II FL, Countess 3 og Countess 3 FL automatiserede celletællere og følger med disse celletællere. Der kan købes en ny Countess-engangsobjektglasholder (kat. nr. AMEP4745) separat. Denne Countess-engangsobjektglasholder er ikke kompatibel med Countess genanvendelige objektglas (kat. nr. A25750).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektglas til celletællingskammer
Produktlinje Countess
Til brug med (udstyr) Countess automatiseret celletæller
Holder 10μ l/kammer
Inkluderer Trypanblå farve
Stillinger 2 kamre/objektglas
Dybde (metrisk) 100μ m (kammer)
Dimensioner 75 x 25 x 1,8 mm (kammer)
Indhold og opbevaring • Countess™-objektglas til celletællingskammer, 1 x 50 objektglas
• Trypanblå farve, 2 x 1 ml hætteglas
Hvert objektglas indeholder to celletællingskamre.
Til brug ved stuetemperatur under normale laboratorieforhold.
Mængde 50 slides, 2 x 1 ml ampuller
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X50 CELL COUNTING CHAMBER SLIDE COUNTESS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid