Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ II FL Genanvendelig Slide Holder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Genanvendelig slideholder |
| Produktlinje | Countess |
| Til brug med (applikation) | Celletælling |
| Til brug med (udstyr) | Countess™ Automatiseret celletæller |
| Mængde | 1 enhed |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |