Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ Værktøj til fjernelse af lysterninger
Beskrivelse
Grevinde Light Cube Removal Tool er til brug med Countess II FL og Countess 3 FL automatiserede celletællere. Det bruges til montering eller fjernelse af EVOS Lysterninger fra instrumenterne. De automatiske celletællere Countess II FL og Countess 3 FL kan rumme op til to lysterninger samtidigt. Med Countess Light Cube Removal Tool kan brugere nemt fjerne og installere EVOS Lysterninger, der giver fleksibiliteten til at tælle celler ved hjælp af en af de 15 tilgængelige fluorescenskanaler, som Light Cubes leverer.
Dette værktøj er inkluderet med Countess II FL og 3 FL automatiserede celletællere og kan bekvemt opbevares på instrumenternes bagpanel, når de ikke er i brug. Et erstatningsværktøj til fjernelse af Countess Light Cube (Kat. Nr. AMEP4747) tilbydes her til separat køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Light Cube Remove Tool |
| Produktlinje | Countess |
| Til brug med (applikation) | Celletælling |
| Til brug med (udstyr) | Grevinde II FL og 3 FL automatiserede celletællere |
| Mængde | 1 enhed |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |