Få mere at vide
Invitrogen™ Kolorimetriske cellelevedygtighedsfarvninger
Artikelnummer. 31759217
Skift visning
Type:
Levedygtighedsfarvning
Trypanblå farve
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
31759217 Levedygtighedsfarvning -
10702404 Trypanblå farve Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31759217 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A40008024
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SafeCount-cellelevedygtighedsfarve er et væsentligt fremskridt i vurdering af cellelevedygtighed og tilbyder et ikke-toksisk alternativ til traditionel Trypan Blue-farvning ved celletælling. Som membranintegritetsfarve fungerer SafeCount-farven som Trypan Blue som eksklusionsfarve for membranintegritet, samtidig med at tilknyttede sikkerheds- og håndteringsproblemer, der længe har belastet laboratoriearbejdsgange, minimeres.
SafeCount Cell Viability Stain repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for vurdering af cellelevedygtighed og tilbyder et ikke-giftigt alternativ til traditionel Trypan Blue-farvning til celletælling. Som en membranintegritetsfarve fungerer SafeCount-farven på samme måde som Trypan Blue som en membranintegritetsudledningsfarve, samtidig med at den minimerer de tilknyttede sikkerheds- og håndteringsproblemer, som længe har plaget laboratoriearbejdsgange.
SafeCount-bejdning er specifikt valideret til brug med Countess 3 og Countess 3FL automatiserede celletællere i forbindelse med Countess kammer-slides, hvilket sikrer en gnidningsfri integration i eksisterende automatiserede optællingsarbejdsgange.
Funktioner ved SafeCount Cell Viability Stain inkluderer:
  • Ikke-karfremkaldende formulering—giver et sikrere alternativ for laboratoriepersonale, samtidig med at tilsvarende funktionalitet til vurdering af cellens levedygtighed opretholdes
  • Forbedret opløsningsstabilitet—udfælder ikke under opbevaring eller brug, i modsætning til Trypan Blue, som er tilbøjelig til nedbørdannelse
  • Den ækvivalente farvningsmekanisme—opretholder samme udelukkelsesfarvestofprincip for at skelne levedygtige fra ikke-levedygtige celler baseret på membranintegritet
En ikke-giftig sikkerhedsprofil minimerer bekymringer om håndtering af farlige materialer
SafeCount Cell Viability Stain repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for vurdering af cellelevedygtighed ved at adressere de iboende sikkerhedsbegrænsninger ved traditionel Trypan Blue-farvning. I modsætning til Trypan Blue, som er kendt for at være giftig både for mennesker og celler og kræver advarsel på fareetiketten, er SafeCount farvning formuleret til at være ikke-giftig og har ingen advarselsmærker. Denne grundlæggende forskel i toksicitetsprofil muliggør enklere bortskaffelsesprocedurer og, vigtigere, giver ikke-giftige forhold for laboratoriepersonalet. Minimering af krav til håndtering af farlige materialer reducerer kravene til overholdelse af regler og forbedrer de overordnede laboratoriesikkerhedsprotokoller.
Forbedret stabilitet forhindrer nedbørsrelaterede tællefejl
Formuleringen af SafeCount-farvning adresserer en kritisk begrænsning, der observeres med Trypan Blue, som er tilbøjelig til nedbør over tid eller under visse opbevaringsforhold. Disse udfældninger kan danne aggregater, der fejlagtigt kan tælles som celler under analysen, hvilket fører til unøjagtige målinger af både celleantal og levedygtighedsvurderinger. SafeCount-stains overlegne stabilitetsegenskaber reducerer denne kilde til målefejl og sikrer mere pålidelige og reproducerbare resultater gennem produktets holdbarhed.
Membranintegritetsbaseret detektionsmekanisme muliggør protokolintegration
SafeCount-farve fungerer som en membranintegritetsfarve, der fungerer efter udelukkelsesprincippet, hvilket gør den kompatibel med eksisterende celletællingsarbejdsgange. Farvestoffet er specifikt designet til at blive udelukket fra at trænge ind i sunde celler med intakte membraner, hvilket gør det muligt for disse levedygtige celler at fremstå uigennemsigtige. Derimod tillader celler med kompromitterede membraner SafeCount-farven adgang, hvilket får disse ikke-levedygtige celler til at fremstå mørke. Denne membranintegritetsudelukkelsesmetode er identisk med Trypan Blue, hvilket gør det muligt for SafeCount-bejdsning at fungere som direkte erstatning uden at kræve protokolændringer.
Strømlinet applikationsprotokol optimerer arbejdsgangseffektiviteten
Brugen af SafeCount staining følger en forenklet totrinsprotokol designet til kompatibilitet med automatiserede optællingssystemer. Proceduren kræver, at 10 μl SafeCount-farvestof blandes med 10 μl celleprøve, efterfulgt af analyse med Countess 3 eller 3FL automatiserede celletæller. Denne enkle tilgang opretholder den brugervenlighed, der forventes af celle-levedygtighedsanalyser, samtidig med at den muliggør forbedrede sikkerheds- og stabilitetsfordele, som er iboende i SafeCount-formuleringen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Levedygtighedsfarvning
Mængde 2 x 1 ml ampuller
Må kun benyttes til forskning.