Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ 3 Standard Slide
Beskrivelse
Countess 3 Standard Slide er et klar-til-brug og genanvendelig slide, der bruges som reference for celletælling, levedygtighed og fluorescens på Countess automatiserede celletællere. Denne slide er optimeret til at sikre nøjagtig ydeevne i brightfield-celletællingsapplikationer, når man bruger Countess II, Countess II FL, Countess 3 og Countess 3 FL automatiserede celletællere. De permanent monterede mikrosfærer på Countess 3 Standard Slide gør det nemt at opnå gentagelige optællinger gennem slidens levetid, med variation kun ved ændring af instrumentets gateing-indstillinger.
Countess 3 Standard-objektglasset leveres klar til brug og kræver ikke særlig håndtering eller prøveforberedelse, hvilket eliminerer den væsentligste kilde til tælling-til-tælle-variabilitet. Dette gør det til et ideelt referenceglas, der kan bruges til at opnå konsistente og gentagelige celletællinger og levedygtighedsmålinger over dage eller mellem Countess 3-instrumenter. Glaset kan også bruges til at demonstrere, hvordan man bruger Countess automatiserede celletællere til både brightfield- og fluorescenscelletælling.
Kendetegn ved Countess 3 Standardslide inkluderer:
- Præcis – klar-til-brug slide hjælper med at eliminere fejlen ved at skabe standardløsninger og fortyndingsserier
- Fleksibelt – optimeret til brug i Countess II, Countess II FL, Countess 3 og Countess 3 FL automatiserede celletællere
- Hurtig – leveret som en forudbelastet, immobiliseret perlesuspension; ingen forberedelse eller blanding nødvendig
- Bekvemt – ét standardslide til både brightfield- og fluorescenscelletælling
Immobiliserede mikrosfærer efterligner celletællingsprøver
Countess 3 Standard Slide indeholder 15 μm mikrokugler, der permanent er monteret i et celletællekammer med en koncentration på 0,5 1,5 –x 106/ml. Denne unikke, inerte, immobiliserede perleblanding efterligner udseendet af en 1:1 blanding af levende og døde celler farvet med trypanblå under brightfield-belysning, som er den mest almindelige metode til celletælling. De permanent monterede mikrokugler giver en stabil prøve, der kan bruges gentagne gange til verifikation af instrumentets ydeevne. Bemærk venligst, at selvom den præcise perlekoncentration for et enkelt objektglas ikke er specificeret, vil perlekoncentrationen for hvert objektglas ligge i 0,5 –x 1,5 x 106/ml og forblive ensartet over tid.
Fluorescerende mikrosfærer muliggør tælling af fluorescensceller
Countess 3 Standard Slide tilbyder yderligere nytte ved at indeholde to populationer af fluorescerende perler, der dækker fluorescensspektret fra blåt til fjern rød, hvilket muliggør analyse med forskellige EVOS lyskub-kombinationer, som er tilgængelige for brugere af Countess II FL og Countess 3 FL tællere. Når de ses på Countess 3 FL-tælleren, er de 15 μm mikrosfærer også fluorescerende i en 1:1 blanding, hvilket giver cirka 50% detektion med en DAPI- eller GFP-lyskube og cirka 50% detektion med en RFP, Texas Red, eller Cy5 lyskube. De fluorescerende mikrokugler gør det muligt for brugere at udføre eller demonstrere fluorescensbaseret celletælling med Countess 3 Standard Slide.
Stabil standard for rutinemæssig ydelsesverifikation
Countess 3 Standard Slide giver en stabil prøve med mikrosfærer, der er synlige i både brightfield- og fluorescenskanaler og efterligner en blandet population af levende og døde celler. Dette gør det nemt for brugere at udføre rutinemæssig verifikation af instrumentets ydeevne til automatiseret celletælling og demonstrere instrumentbrug. De immobiliserede mikrosfærer eliminerer prøvevariation, hvilket muliggør pålidelig løbende kvalitetskontrol.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Countess |
| Dynamisk rækkevidde | 0,5 til 1,5 millioner perler/ml |
| Til brug med (udstyr) | Grevinde II, II FL, Grevinde 3 og 3 FL |
| Bølgelængde | UV og blå/grøn og rød |
| Lyskilde | Brightfield& Fluorescens |
| Indhold og opbevaring | 1 objektglas opbevaret ved omgivende forhold. |
| Mængde | 1 rutsjebane |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| garanti | 1 år fra købsdato |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.