Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ 3 FL automatiseret celletæller
Artikelnummer. 16832556 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Automatiseret celletæller
Startpakke til automatiseret celletæller
garanti:
1 års standard
1-års standard
Software:
Countess 3/3 FL celletællersoftware
Countess™ 3/3 FL celletællersoftware med 21 CFR Part 11-softwaremodul
Countess™ 3/3 FL software til celletælling
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type garanti Software
16832556 Automatiseret celletæller 1 års standard Countess™ 3/3 FL software til celletælling
16822556 Startpakke til automatiseret celletæller 1-års standard Countess 3/3 FL celletællersoftware
17246866 Automatiseret celletæller 1 års standard Countess™ 3/3 FL celletællersoftware med 21 CFR Part 11-softwaremodul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16832556 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMQAF2000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Oplev hurtig celletælling med Countess 3 FL automatiseret celletæller. Denne celletæller til lysfelt og fluorescens har avanceret optik, automatiseret fokus og belysning samt AI-baseret billedanalysesoftware til at tælle celler og kerner, overvåge fluorescens og måle cellelevedygtighed.
Countess 3 FL automatiseret celletæller er en celletæller til lysfelt og fluorescens med avanceret optik, automatiseret fokus og belysning og billedanalysesoftware drevet af en neuralt netværksbaseret maskinlæringsalgoritme til hurtig automatiseret celletælling af primære og immortaliserede cellelinjer. Countess 3 FL-tælleren gør det muligt at tælle celler i lysfelt eller fluorescens med tre kanalers fleksibilitet (lysfelt og to valgfrie fluorescenskanaler), så forskere kan tælle celler og isolerede kerner, overvåge fluorescens, undersøge apoptose og måle cellelevedygtighed.
Funktionerne i Countess 3 FL automatiseret celletæller omfatter:
  • Nøjagtig —meget nøjagtig maskinlæringsalgoritme, der anvendes til automatiseret celletælling, eliminerer subjektiviteten ved manuel celletælling og variationen fra bruger til bruger.
  • Fleksibel —accepterer op til to EVOS-lyskuber, som brugeren kan vælge mellem femten fluorescerende kanaler; kompatibel med både engangs- og genanvendelige celletællingskammerglas
  • Hurtig —tæller levende og døde celler, måler levedygtighed, rapporterer gennemsnitlig cellestørrelse, beregner procentvise celleaggregater og gemmer data med et enkelt tryk på ca. 20 sekunder
  • Praktisk —kræver ingen rengøring, rutinemæssig vedligeholdelse eller kalibrering; kapacitiv berøringsskærm med høj opløsning og enkel brugergrænseflade giver hurtig opstart og kræver minimal oplæring
  • Alsidig —udfører automatiseret tælling af enkeltceller og isolerede kerner til RNA-sekventering og genekspressionsapplikationer i enkeltcelleanalyse-workflows
Countess 3 FL automatiseret celletæller fungerer i to enkle trin:
  1. Bland 10μ l af prøven med 10μ l trypanblåt eller et andet ønsket reagens, inklusive ReadyCount-farvning, og pipetér ind i et engangs- eller genanvendeligt Countess-objektglas.
  2. Indsæt objektglasset i instrumentet. Tilstandene Rapid Capture og Auto-Save gør det muligt at tælle celler automatisk med et enkelt tryk. Fokus, belysning og lagring af filer sker automatisk.
Få nøjagtige celletællinger
Countess 3 FL automatiseret celletæller bruger trypanblå farvning kombineret med autofokus og belysning drevet af en maskinlærende billedanalysealgoritme til at opnå nøjagtige celle- og levedygtighedstællinger. Måleområdet strækker sig fra 1 x 10 4 til 1 x 10 7 celler/ml (det optimale område er 1 x 10 5 til 4 x 10 6 celler/ml), hvilket er bredere end et hæmocytometer.
Enkel betjening med fluorescerende anvendelses-alsidighed
Automatiseret celletælling med Countess 3 FL-tælleren betjenes via en intuitiv brugergrænseflade og giver dig de data, du skal bruge for at forberede din prøve til næste passage eller eksperiment, og giver dig mulighed for at multiplexe med en række fluorescerende farvestoffer og proteiner, der exciteres og detekteres via EVOS-lyskuber. Med muligheder for celletælling i både lysfelt og fluorescens kan du udføre celletællinger til rutinemæssige celledyrkningsprogrammer sammen med mere omfattende fluorescensanalyser af celler, såsom levende vs. døde, kerneholdige vs. ikke-kerneholdige og transfekterede vs. ikke-transfekterede. Du behøver ikke længere komplekse, dyre instrumenter for at få pålidelige data.
Overfør data og billeder til din pc eller cloud
Ved hjælp af USB-porten på Countess 3 FL automatiseret celletæller og et hvilket som helst USB-drev kan du gemme dine celletællingsresultater og billeder og overføre dem til din pc. For nemheds skyld følger der et USB-drev og en WiFi-dongle med Countess 3 FL-instrumentet.
Forbedre downstream enkeltcelleanalyse
Sørg for nøjagtige enkeltcelleanalyser og RNA-sekventeringsresultater ved at minimere celleaggregater og opnå præcise tal for levedygtige celler. For optimal output af enkeltcelledata skal du bruge procentdelen af celleaggregater på Countess 3 FL til at bekræfte < 5 % aggregater i startprøven før enkeltcelleanalyse. Farvning med fluorescerende farvestoffer som ReadyCount-farverne og brug af Countess 3 FL-baseret optællingstilstand giver mere nøjagtige optællinger og levedygtighedsmålinger for prøver med affald eller celler, der er ude af fokus i lysfelt. Countess 3 FL- og ReadyCount-farverne anbefales også til optælling af isolerede kerner i scATAC-Seq-undersøgelser. Se applikationsnoten om tælling af enkeltceller og kerner for flere detaljer.
Countess 3 FL automatiseret celletæller kan købes som instrument (kat. nr. AMQAF2000) eller i en række pakker med ekstra tilbehør, udvidet garanti eller software, såsom Countess 3 FL startpakke (kat. nr. A49866), som omfatter:
  • Countess FL automatiseret celletæller
  • EVOS GFP- og RFP-lyskuber
  • Genanvendeligt objektglas
  • 500 engangsobjektglas med trypanblåt
Instrument- og startpakker med udvidet garanti
Countess 3 FL automatiseret celletæller leveres med en standard 1-års garanti, der dækker alle omkostninger til forsendelse, dele og arbejde i forbindelse med reparationer. Serviceplaner kan kombineres med køb af nye instrumenter i en udvidet garantipakke, der forlænger standardgarantien med 2 år til i alt 3 år. Der kan også købes ekstra års dækning for at forlænge standardgarantien på 1 år eller den udvidede garanti på 3 år. Countess 3 FL instrument- og startpakker tilbydes med to forskellige typer af udvidede garantipakker:
  • 3 års Rapid Exchange (REX) udvidet garanti (1 års standardgaranti + 2 års Rapid Exchange, 3 års samlet ret til ombytning)
    • Erstatning sendes ud på 1 arbejdsdag til laboratorier med kritiske tidsfrister
    • Fås kun med instrumentet (kat. nr. A49892) og Countess 3 FL-startpakken (kat. nr. A50299)
  • 3-års AB Repair Center (ABRC) udvidet garanti (1 års standardgaranti + 2 års udvidet reparationsdækning)
    • Instrumentet repareres og returneres på ca. 3 uger for regulerede laboratorier, der skal opretholde ensartet mærkning af aktiver (låneinstrument sendes inden for 1 arbejdsdag med opgradering til en ABRC Support Plus-kontrakt)
    • Fås kun med instrumentet (kat. nr. A49893) og Countess 3 FL-startpakken (kat. nr. A50303)
Countess 3 FL med 21 CFR Part 11-softwaremodul (kat. nr. AMQAF2001)
Det medfølgende Countess 3 21 CFR Part 11-softwaremodul er til brug med Countess 3 og Countess 3 FL automatiserede celletællere og understøtter overholdelse af 21 CFR Part 11 FDA-retningslinjer for sikkerhed, auditering og elektroniske (SAE) signaturer ved hjælp af en SAE-administrationskonsol. 21 CFR Part 11-softwaren kan også købes separat (kat. nr. A51025).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Automatiseret celletæller
Produktlinje Countess
Kamera 5 MP
Til brug med (applikation) Arbejdsgange for cellekultur og analyse
Til brug med (udstyr) EVOS-mikroskoper, objektglas til Countess kamre og genanvendeligt objektglas
Detektionsmetode Lysfelt, fluorescens
Holder 2 prøver pr. objektglas
Forstørrelse 2.5X
Optik 3 kanaler (lysfelt og 2 pladser til EVOS™ LED-lyskuber)
Vise LCD (1280 x 800 pixels)
Hukommelse Indbygget, USB-drev
Software Countess™ 3/3 FL software til celletælling
Dimensioner 9 x 9 x 5,5 tommer (228,6 x 228,6 x 139,7 mm)
Vægt (engelsk) 8 lb.
Vægt (metrisk) 3.6 kg
Certificeringer/compliance RoHS
Indhold og opbevaring
  • Countess™ 3 FL automatiseret celletæller, 1 stk.
  • Strømkabel med 4 adaptere (til USA/Canada/Taiwan/Japan, Europa eller Storbritannien), 1 stk.
  • Countess™-objektglas til celletællingskammer, 50 objektglas/æske
  • Countess™ 3 FL engangsobjektglasholdere, 1 stk.
  • Countess™ 3 FL genanvendelige objektglasholdere, 1 stk.
  • Countess™ 3 FL værktøj til fjernelse af lyskube, 1 stk.
  • Countess™ 3 USB-drev, 1 stk.
  • Countess™ 3 FL kort med hurtig reference til automatiseret celletæller, 1 stk.
  • Wi-Fi-dongle (kat. nr. A26774), 1 stk.
Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 1 instrument
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
garanti 1 års standard
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V