Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ 3 Automatiseret celletæller
Artikelnummer. 16812556 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Automatiseret celletæller
Startpakke til automatiseret celletæller
garanti:
1 års standard
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type garanti
16812556 Startpakke til automatiseret celletæller 1 års standard
16842556 Automatiseret celletæller 1 års standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16812556 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A49865
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Oplev hurtig celletælling med Countess 3 automatiseret celletæller. Countess 3 lysfeltcelletæller er udstyret med avanceret optik, automatiseret fokus og belysning samt AI-baseret billedanalysesoftware og muliggør automatiseret celletælling og måling af cellernes levedygtighed.
Countess 3 automatiseret celletæller er en brightfield celletæller udstyret med en avanceret maskinlæringsalgoritme, robust optik, fuldautomatisk fokus og belysning samt software til billedanalyse. Dette bordbaserede celletællesystem er designet til hurtig, automatiseret celletælling og måling af levedygtighed af primære og immortaliserede celleprøver for at forberede celler til downstream-analyse og til rutinemæssig passage af cellekulturer.
Funktionerne i Countess 3 automatiseret celletæller omfatter:
  • Nøjagtighed, —meget nøjagtig maskinlæringsalgoritme, der anvendes til automatiseret celletælling, eliminerer subjektiviteten ved manuel celletælling og bruger-til-bruger-variabilitet
  • Tidsbesparelser —tæller levende og døde celler, måler levedygtighed, beregner procentdel af celleaggregater og rapporterer gennemsnitlig cellestørrelse med et enkelt tryk på ca. 20 sekunder
  • Bekvemmelighed —kræver ingen rengøring, rutinemæssig vedligeholdelse eller kalibrering; indbygget kapacitiv berøringsskærm med høj opløsning og enkel brugergrænseflade giver hurtig opstart, kræver minimal oplæring og giver automatisk lagring af data på USB eller i cloud
  • Fleksibilitet—kompatibel med både engangs- og genanvendelige celletællingskammerglas
Countess 3 automatiseret celletæller fungerer i to enkle trin:
  1. Bland 10μ l af prøven med 10μ l trypanblåt og pipetér ind i et engangs- eller genanvendeligt Countess-objektglas.
  2. Indsæt objektglasset i instrumentet. Tilstandene Rapid Capture og Auto-Save gør det muligt at tælle celler automatisk med et enkelt tryk. Fokus, belysning og lagring af filer sker automatisk.
Få nøjagtige celletællinger
Countess 3 automatiseret celletæller bruger trypanblå farvning kombineret med autofokus og belysning drevet af en maskinlærende billedanalysealgoritme til at opnå nøjagtige celle- og levedygtighedstællinger. Måleområdet strækker sig fra 1 x 10 4 til 1 x 10 7 celler/ml (det optimale område er 1 x 10 5 til 4 x 10 6 celler/ml), hvilket er bredere end et hæmocytometer.
Overfør data og billeder til din pc eller cloud
Ved hjælp af USB-porten på Countess 3 automatiseret celletæller og et hvilket som helst USB-drev kan du gemme dine celletællingsresultater og billeder og overføre dem til din pc. For nemheds skyld følger der et USB-drev med Countess 3-instrumentet, og der er en WiFi-dongle til rådighed.
Forbedre downstream enkeltcelleanalyse
Minimering af celleaggregater er afgørende for RNA-sekventeringsapplikationer for at sikre, at individuelle celler opdeles og stregkodes under klargøringsprocessen af enkeltcellebiblioteket. For at opnå et optimalt output af enkeltcelledata kan procentdelen af celleaggregater på Countess 3 automatiseret celletæller bruges til at bekræfte, at startprøven har < 5 % aggregater, før der udføres downstream-enkeltcelleanalyse.
Countess 3 automatiseret celletæller kan købes som instrument (kat. nr. AMQAX2000) eller i en række pakker med ekstra tilbehør og udvidede garantier som Countess 3 startpakke (kat. nr. A49865), der inkluderer:
  • Countess 3 automatiseret celletæller
  • Genanvendeligt objektglas
  • 500 engangsobjektglas med trypanblåt
Instrument- og startpakker med udvidet garanti
Countess 3 automatiseret celletæller leveres med en standard 1-års garanti, der dækker alle omkostninger til forsendelse, dele og arbejde i forbindelse med reparationer. Serviceplaner kan kombineres med køb af nye instrumenter i en udvidet garantipakke, der forlænger standardgarantien med 2 år til i alt 3 år. Der kan også købes ekstra års dækning for at forlænge standardgarantien på 1 år eller den udvidede garanti på 3 år. Countess 3 instrument- og startpakkerne tilbydes med to forskellige typer af udvidede garantipakker:
  • 3 års Rapid Exchange (REX) udvidet garanti (1 års standardgaranti + 2 års Rapid Exchange, 3 års samlet ret til ombytning)
    • Erstatning sendes ud på 1 arbejdsdag til laboratorier med kritiske tidsfrister
    • Fås kun med instrumentet (kat. nr. A49862) og Countess 3-startpakken (kat. nr. A50298)
  • 3-års AB Repair Center (ABRC) udvidet garanti (1 års standardgaranti + 2 års udvidet reparationsdækning)
    • Instrumentet repareres og returneres på ca. 3 uger for regulerede laboratorier, der skal opretholde ensartet mærkning af aktiver (låneinstrument sendes inden for 1 arbejdsdag med opgradering til en ABRC Support Plus-kontrakt)
    • Fås kun med instrumentet (kat. nr. A49891) og Countess 3-startpakken (kat. nr. A50302)
21 CFR Part 11-softwaremodul
Countess 3 21 CFR Part 11-softwaremodulet er til brug sammen med Countess 3 og Countess 3 FL automatiske celletællere og understøtter overholdelse af 21 CFR Part 11 FDA-retningslinjer for sikkerhed, auditering og elektroniske (SAE) signaturer ved hjælp af en SAE-administrationskonsol. 21 CFR Part 11-softwaren kan købes separat (kat. nr. A51025).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Startpakke til automatiseret celletæller
Produktlinje Countess
Kamera 5 MP
Til brug med (applikation) Celletælling og levedygtighedsmåling
Til brug med (udstyr) EVOS-mikroskoper, objektglas til Countess kamre og genanvendeligt objektglas
Detektionsmetode Lysfelt
Holder 2 prøver pr. objektglas
Forstørrelse 2.5X
Mål 1 kanal (lysfelt)
Optik 1 kanal (lysfelt)
Vise LCD (1280 x 800 pixels)
Hukommelse Indbygget, USB-drev
Dimensioner 9 x 9 x 5,5 tommer (228,6 x 228,6 x 139,7 mm)
Vægt (engelsk) 8 lb.
Vægt (metrisk) 3.6 kg
Certificeringer/compliance RoHS
Indhold og opbevaring
  • Countess™ 3 automatiseret celletæller, 1 stk.
  • Strømkabel med 4 adaptere (til USA/Canada/Taiwan/Japan, Europa eller Storbritannien), 1 stk.
  • Countess™-objektglas til celletællingskammer, 50 objektglas/æske
  • Countess™ 3 engangsobjektglasholdere, 1 stk.
  • Countess™ 3 genanvendelige objektglasholdere, 1 stk.
  • Countess™ 3 USB-drev, 1 stk.
  • Countess™ 3 kort med hurtig reference til automatiseret celletæller, 1 stk.
  • Countess™ genanvendeligt objektglas (kat. Nr. A25750), 1 stk.
  • Countess™-objektglas til celletællerkammer til engangsbrug (kat. nr. C10283), 10 x 50 objektglas
  • Trypanblåt (kat.nr. T10282), 20 x 1 ml hætteglas
Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 1 pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
garanti 1 års standard
Elektriske krav 12 VDC, 3 A
Spænding 100 til 240 V
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug