Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ 3& 3 FL strømforsyning
Beskrivelse
Countess 3 og 3 FL internationale strømforsyning er designet til brug med Countess 3 og Countess 3 FL automatiske celletællere. Den bør ikke bruges med de originale Countess II og Countess II FL automatiske celletællere. Produktet inkluderer en strømkabel og fire udskiftelige adaptere, der gør det muligt at tilslutte Countess 3 og 3 FL stikkontakter verden over.
Denne strømforsyning følger med Countess 3 og 3 FL automatiske celletællere (Kat. nr. AMQAX2000 og AMQAF2000) og er den eneste anbefalede strømkilde til brug med disse instrumenter. Brug af andre strømforsyninger kan beskadige Countess 3 og 3 FL-tællerne og påvirke deres ydeevne. En erstatningsstrømkabel (Kat. Nr. A48207) kan købes separat her.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Grevinde II FL, grevinde 3& Grevinde 3 FL automatiserede celletællere |
| Kompatibilitet | Alle almindelige globale strømadaptere |
| Til brug med (udstyr) | grevinde 3& 3 FL automatiserede celletællere |
| Mulighed for kobling | Grevinde Genanvendelig dias |
| Mængde | 1 stk. |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.