Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ 3 21 CFR Part 11 Softwaremodul
Artikelnummer. 17226866
Skift visning
Mængde:
1 licens
Artikelnummer. Mængde
17226866 1 licens
1 options
Artikelnummer. 17226866 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A51025
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Støt overholdelse af FDA-retningslinjer for sikkerhed, revision og elektroniske (SAE) signaturer med Countess 3 21 CFR Part 11 Software Module. Denne software til Countess 3 og 3 FL automatiserede celletællere hjælper med at opfylde 21 CFR Part 11 tekniske krav ved hjælp af en SAE-administrationskonsol.
The Countess 3 21 CFR Part 11 Software Module is for use with the Countess 3 and Countess 3 FL automated cell counters and supports compliance with 21 CFR Part 11 FDA guidelines for security, auditing, and electronic (SAE) signatures using an SAE administration console.
21 CFR Part 11 compliance is composed of both procedural and technical requirements. Procedural requirements are the standard operating procedures instituted by the end user, and technical requirements are the functional characteristics of the compliance management software used. Both procedural and technical requirements must be met to achieve 21 CFR Part 11 compliance for traceability of electronic records.
Countess 3 21 CFR Part 11-softwaremodulet er til brug sammen med Countess 3 og Countess 3 FL automatiske celletællere og understøtter overholdelse af 21 CFR Part 11 FDA-retningslinjer for sikkerhed, auditering og elektroniske (SAE) signaturer ved hjælp af en SAE-administrationskonsol.
21 CFR Part 11-overholdelse er sammensat af både proceduremæssige og tekniske krav. Procedurekrav er standarddriftsprocedurerne, der er indført af slutbrugeren, og tekniske krav er funktionelle karakteristika for den anvendte compliance-styringssoftware. Både proceduremæssige og tekniske krav skal være opfyldt for at opnå 21 CFR Part 11-overholdelse for sporbarhed af elektroniske optegnelser.
For at implementere Countess 3 21 CFR Part 11-softwaremodulet til 21 CFR Part 11-understøttelse på de automatiske celletællere Countess 3 og Countess 3 FL, skal følgende komponenter installeres, aktiveres og kommunikere:
  • SAE Administrator —Console installeret på en lokal server og tillader konfiguration af SAE-indstillingerne for Countess 3 automatiserede celletællere med Countess 3-applikationsprofilen
  • Grevinde 3 21 CFR del 11 licensnøgle —bruges til at aktivere SAE-indstillingerne for den automatiske celletæller grevinde 3
  • Grevinde 3-instrument, med SAE-—tilstand aktiveret forbundet til SAE-administratorkonsollen
Funktionerne i grevinde 3 21 CFR Part 11 softwaremodul inkluderer:
Sikkerhed
  • Autentificering af brugerloginoplysninger
  • Mulighed for at angive retningslinjer for adgangskode og udløbsdatoer
  • Lockout-adgang og krav til gengodkendelse efter en periode med inaktivitet
  • System lockout ved uautoriserede forsøg på at få adgang til software
  • Administratorens evne til at definere brugerroller og tilladelser
  • Bekræftelse af hver brugers tilladelser til at udføre foruddefinerede aktiviteter
  • Identifikation af datamanipulation
Revision
  • Generering af revisionssporlog
  • Sporing af ændringer og forpligtede handlinger til brugerroller, kontoadministration og systemindstillinger
  • Administratorens evne til at bestemme funktioner, der kræves for at indtaste årsagen til forpligtelsen
  • Revisionssporpost præsenteret i læsbare og filtrerbare formater
Elektronisk signatur
  • Administrator fastlæggelse af krav til e-signatur
  • Evne til at gennemgå optegnelser og underskrive elektronisk
Sammen med 21 CFR Part 11-softwaren tilbyder vores service- og supportorganisation IQ/OQ-kvalificeringstjenester til dit instrument og supporttræning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) grevinde 3& Grevinde 3 FL
Inkluderer 21 CFR, del 11 aktiveringsnøgle
Mængde 1 licens