Få mere at vide
Invitrogen™ CountBright™ Plus klarrør
Artikelnummer. 17876628
Skift visning
Mængde:
50 rør
Artikelnummer. Mængde
17876628 50 rør
1 options
Artikelnummer. 17876628 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C40000
 Begrænset vare
På lager
CountBright Plus Ready Tubes giver de samme fordele som CountBright Plus Absolute Counting Beads, men i klar-til-brug tuber. Dette forbedrer ikke kun nøjagtigheden og repeterbarheden af celletælling, men giver også mulighed for praktisk opbevaring ved stuetemperatur i op til 12 måneder.
CountBright Plus Ready Tubes tilbyder de samme fordele som CountBright Plus Absolute Counting Bead, men i færdige tuber. Dette forbedrer ikke kun nøjagtigheden og gentageligheden ved celletælling, men muliggør også bekvem opbevaring ved stuetemperatur i op til 12 måneder. Med en forudkalibreret mængde CountBright Plus-perler i hvert rør elimineres eventuelle fejl forbundet med håndtering og pipettering. Selvom de er ideelle til brug med Lyse/No-Wash og No-Lyse/No-Wash arbejdsgange, er disse rør alsidige nok til at kunne bruges i enhver flowcytometrisk analyse, hvor præcise celletællinger er nødvendige. Derudover er Plus Ready Tubes altid klar med bordopbevaring CountBright , når du er der.
CountBright Plus Absolutte Tælleperler
CountBright Plus Absolute Counting Beads er en kalibreret suspension af ∼4 μm perler, der indkapsler farvestoffer, som kan exciteres over et bredt spektrum af UV-IR-bølgelængder og fluorescerer kraftigt i emissionsområdet 385-860 nm. I tilfælde hvor et flowcytometer ikke er designet til at give absolut celleantal, kan brugen af absolutte tælleperler hjælpe med at bestemme antallet. Absolut celleantal defineres som koncentrationen af celler i den oprindelige prøve.
  • Kugler er i skala med de fleste celletyper, inklusive menneskeligt hellyseret blod, for nem brug
  • >95% singlets for forbedret nøjagtighed
  • Exciteret af UV-IR-lasere for et udvidet emissionsområde (385.860 –nm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Format Rør
Antal prøver 50 prøver
Mængde 50 rør
Form Lyofiliseret, frysetørret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produktlinje CountBright
Produkttype Celletællingsperle