Få mere at vide
Invitrogen™ CountBright™ Plus absolutte tælleperler
Artikelnummer. 16498535
Skift visning
Mængde:
100 tests
Artikelnummer. Mængde
16498535 100 tests
1 options
Artikelnummer. 16498535 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C36995
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kalibreret suspension af∼ 4μ m-perler, der indkapsler farvestoffer, der er exciterbare over en lang række UV-IR-bølgelængder og klart fluorescerer i emissionsområdet 385-860 nm.
  • Hjælp med at bestemme antallet.
  • Koncentrationen af celler i den oprindelige prøve.
  • Perler er på skalaen med de fleste celletyper, inklusive humant fuldlyseret blod, for at lette brugen
  • >95 % singletter for forbedret nøjagtighed
  • Begejstret af UV-IR-lasere for et udvidet emissionsområde (385 860 –nm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4μ m
Indhold og opbevaring
  • 5 mL perler i buffer
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Mængde 100 tests
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje CountBright
Produkttype Celletællingsperle