Få mere at vide
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder
Artikelnummer. 10322265 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
10.00± 0,08μ m
15.02± 0,15μ m
2μ m
20μ m
25μ m
30μ m
5.010± 0,035μ m
50,2± 0,3μ m
70μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10322265 25μ m Pakke med 6
10584945 2μ m Pakke med 6
11553273 2μ m Hver
10369384 5.010± 0,035μ m Pakke med 6
11563273 5.010± 0,035μ m Hver
10156124 10.00± 0,08μ m Pakke med 6
11573273 10.00± 0,08μ m Hver
10280035 15.02± 0,15μ m Pakke med 6
11583273 15.02± 0,15μ m Hver
10702037 20μ m Pakke med 6
11593273 20μ m Hver
11503283 25μ m Hver
10046634 30μ m Pakke med 6
11513283 30μ m Hver
11523283 50,2± 0,3μ m Hver
10034294 50,2± 0,3μ m Pakke med 6
10116514 70μ m Pakke med 6
11533283 70μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10322265 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CC25PK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Minimer kontaminering ved at eliminere behovet for serielle fortyndinger og omfattende prøvehåndtering med Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder.
Minimer kontaminering ved at eliminere behovet for serielle fortyndinger og omfattende prøvehåndtering med Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Count Precision Size Standards, et omkostningseffektivt, bekvemt og brugervenligt produkt til validering af væskepartikeltællere. Pakket i engangsflasker og beregnet til at blive udtaget direkte fra flasken, blev standarder udviklet til producenter af parenterale lægemidler og oftalmiske opløsninger, der søger midlertidig verifikation af USP 788 og 789 (Partikler i injektioner og partikler i oftalmiske opløsninger).
Klar til brug præcisionsstørrelsesstandarder er designet til regelmæssig brug i væskepartikeltællere for at verificere instrumentkalibrering før hver brug, hvilket sikrer reproducerbarheden af partikeltælleren ved at tillade en kontinuerlig registrering af dens ydeevne ved hjælp af en NIST™ sporbar mikrosfæresuspension med en præcis koncentration.
  • Mikrosfærer af polystyren er suspenderet i et ultrarent fortyndingsmiddel
  • Koncentration er optimeret til brug i partikeltællere med lys sløring og andre applikationer til tælling af lav koncentration
  • Diametre kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • CC10 og CC25 er ideelle til USP 788 og 788 midlertidig test
Inkluderer:
  • Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST™
  • Partikeltællingsprotokol
  • Materialesikkerhedsdatablad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spor af overfladeaktivt stof
Certificeringer/compliance Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Koncentration 3000 partikler/ml± 10 %
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, opbevares 2 på køl° til °8 C produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polystyren mikrosfærer i vand
Oversigt Produkter giver en præcis metode til at kalibrere eller kontrollere ydeevnen af laserpartikeltællere
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Validering af flydende partikeltæller, USP Verifikation
Materiale Polystyren
Produkttype Tæl kontrolpartikler
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST , Partikeltællingsprotokol
Partikeldensitet 1,05 g/cm 3
Mængde 6 x 25 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling <3%
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum seks måneder
Diameter (metrisk) 25μ m