Learn More
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Minimer kontaminering ved at eliminere behovet for serielle fortyndinger og omfattende prøvehåndtering med Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Count Precision Size Standards, et omkostningseffektivt, bekvemt og brugervenligt produkt til validering af væskepartikeltællere. Pakket i engangsflasker og beregnet til at blive udtaget direkte fra flasken, blev standarder udviklet til producenter af parenterale lægemidler og oftalmiske opløsninger, der søger midlertidig verifikation af USP 788 og 789 (Partikler i injektioner og partikler i oftalmiske opløsninger).
- Mikrosfærer af polystyren er suspenderet i et ultrarent fortyndingsmiddel
- Koncentration er optimeret til brug i partikeltællere med lys sløring og andre applikationer til tælling af lav koncentration
- Diametre kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology (NIST )
- CC10 og CC25 er ideelle til USP 788 og 788 midlertidig test
Inkluderer:
- Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST™
- Partikeltællingsprotokol
- Materialesikkerhedsdatablad
Spécification
Spécification
| Tilsætningsstof | Indeholder spor af overfladeaktivt stof |
| Certificeringer/compliance | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
| Koncentration | 3000 partikler/ml± 10 % |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, opbevares 2 på køl° til °8 C produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Indhold | Polystyren mikrosfærer i vand |
| Oversigt | Produkter giver en præcis metode til at kalibrere eller kontrollere ydeevnen af laserpartikeltællere |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Validering af flydende partikeltæller, USP Verifikation |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Tæl kontrolpartikler |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.