missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Coumoxystrobin, TRC

Artikelnummer. 30366551
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366551 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC781015100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Coumoxystrobin
CAS 850881-70-8
Molekylær formel C26 H28 O6
Mængde 100 mg
Synonym Coumoxystrobin, Dingxiangjunzhi, SYP 3375, Benzeneacetic acid, 2-[[(3-butyl-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C26H28O6/c1-5-6-10-21-17(2)20-13-12-19(14-24(20)32-26(21)28)31-15-18-9-7-8-11-22(18)23(16-29-3)25(27)30-4/h7-9,11-14,16H,5-6,10,15H2,1-4H3/b23-16+
SMIL CCCCC1=C(C)c2ccc(OCc3ccccc3\C(=C/OC)\C(=O)OC)cc2OC1=O
IUPAC navn methyl (E)-2-[2-[(3-butyl-4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxymethyl]phenyl]-3-methoxyprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 436.5
Formel vægt 436.1886
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.