missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Coumoxystrobin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coumoxystrobin |
| CAS | 850881-70-8 |
| Molekylær formel | C26 H28 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Coumoxystrobin, Dingxiangjunzhi, SYP 3375, Benzeneacetic acid, 2-[[(3-butyl-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)- (9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28O6/c1-5-6-10-21-17(2)20-13-12-19(14-24(20)32-26(21)28)31-15-18-9-7-8-11-22(18)23(16-29-3)25(27)30-4/h7-9,11-14,16H,5-6,10,15H2,1-4H3/b23-16+ |
| SMIL | CCCCC1=C(C)c2ccc(OCc3ccccc3\C(=C/OC)\C(=O)OC)cc2OC1=O |
| IUPAC navn | methyl (E)-2-[2-[(3-butyl-4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxymethyl]phenyl]-3-methoxyprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.5 |
| Formel vægt | 436.1886 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?