Få mere at vide
Coumetarol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coumetarol |
| CAS | 4366-18-1 |
| Molekylær formel | C21 H16 O7 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 3,3'-(2-methoxyethylidene)bis[4-hydroxy- (9CI, ACI), 3,3'-(2-Methoxyethylidene)bis[4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one] (ACI), Coumarin, 3,3'-(2-methoxyethylidene)bis[4-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Methoxy-2,2-bis[4-hydroxy-3-coumarinyl] |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16O7/c1-26-10-13(16-18(22)11-6-2-4-8-14(11)27-20(16)24)17-19(23)12-7-3-5-9-15(12)28-21(17)25/h2-9,13,22-23H,10H2,1H3 |
| SMIL | O=C1OC=2C=CC=CC2C(O)=C1C(C=3C(=O)OC=4C=CC=CC4C3O)COC |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-[1-(4-hydroxy-2-oxochromen-3-yl)-2-methoxyethyl]chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.348 |
| Formel vægt | 380.09 |