Få mere at vide
Coumestrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coumestrol |
| CAS | 479-13-0 |
| Molekylær formel | C15 H8 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Benzofurancarboxylic acid, 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-6-hydroxy-, δ-lactone (6CI), 3,9-Dihydroxy-6H-benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-one, 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-6-hydroxy-3-benzofurancarboxylic acid δ-lactone, 3,9-Dihydroxy-[1]benzofuro[3,2-c]chromen-6-one, Coumesterol, Coumestrol, Cumoestrol, Cumostrol, NSC 22842 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H |
| SMIL | Oc1ccc2c(OC(=O)c3c2oc4cc(O)ccc34)c1 |
| IUPAC navn | 3,9-dihydroxy-[1]benzofuro[3,2-c]chromen-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.22 |
| Formel vægt | 268.0372 |