missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Coumestrol, TRC

Artikelnummer. 30352044
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352044 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC78100025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Coumestrol
CAS 479-13-0
Molekylær formel C15 H8 O5
Mængde 25 mg
Synonym 3-Benzofurancarboxylic acid, 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-6-hydroxy-, δ-lactone (6CI), 3,9-Dihydroxy-6H-benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-one, 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-6-hydroxy-3-benzofurancarboxylic acid δ-lactone, 3,9-Dihydroxy-[1]benzofuro[3,2-c]chromen-6-one, Coumesterol, Coumestrol, Cumoestrol, Cumostrol, NSC 22842
InChI formel InChI=1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
SMIL Oc1ccc2c(OC(=O)c3c2oc4cc(O)ccc34)c1
IUPAC navn 3,9-dihydroxy-[1]benzofuro[3,2-c]chromen-6-one
Molekylvægt (g/mol) 268.22
Formel vægt 268.0372
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.