Få mere at vide
Coumatetralyl, TRC
Artikelnummer. 30133706
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133706 100 mg
30040716 500 mg
30041101 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC765600100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5836-29-3
Molekylær formel C19 H16 O3
Molekylvægt (g/mol) 292.33
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)chromen-2-one
SMIL OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
Specifications
Kemisk navn eller materiale Coumatetralyl
Mængde 100 mg
Synonym Coumarin, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
Formel vægt 292.1099